Principaux documents
ENAH581687F8
Enamine
5-cyclobutyl-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.25
Numéro MDL:
Pf
206-208
Iupac Name
5-cyclobutyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C8H10N2OS/c11-7-6(5-2-1-3-5)4-9-8(12)10-7/h4-5H,1-3H2,(H2,9,10,11,12)
Clé InChI
XXESUAQPPRXDNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464718
Melting Point
206-208
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464718