Principaux documents
ENAH581687CE
Enamine
2,2-dimethyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.2ClH/c1-10(2,9(13)14)8-12-6-4-11(3)5-7-12;;/h4-8H2,1-3H3,(H,13,14);2*1H
Clé InChI
VOLAJAOBEFDPOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464267
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464267