Principaux documents
ENAH58168630
Enamine
potassium 2-[(1-methylpiperidin-4-yl)sulfanyl]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.37
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium 2-((1-methylpiperidin-4-yl)thio)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO2S.K/c1-9-4-2-7(3-5-9)12-6-8(10)11;/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
FTLLADVIUPQCSH-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465453