Principaux documents
ENAH5816851C
Enamine
ethyl 5-fluoro-2-methoxy-3-azabicyclo[3.1.1]hept-2-ene-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.22
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-fluoro-2-methoxy-3-azabicyclo[3.1.1]hept-2-ene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14FNO3/c1-3-15-8(13)10-4-9(11,5-10)6-12-7(10)14-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
AETNDUBQGLNLLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460501
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460501