Principaux documents
ENAH5802F49E
Enamine
[4-(1,1-difluoroethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.68
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-(1,1-difluoroethyl)phenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClF2O2S/c1-9(11,12)8-4-2-7(3-5-8)6-15(10,13)14/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
BJSVMBACPVCXJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436576
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436576