Key Documents
ENAH5802F485
Enamine
2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethane-1-sulfonyl chloride dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15ClN2O2S.2ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)6-7-13(8,11)12;;/h2-7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
WUEJHOUNLMEMKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432772
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432772