Principaux documents
ENAH5802F3CD
Enamine
7-fluoro-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-fluoro-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c1-13-10-5-7-3-2-4-12-9(7)6-8(10)11/h5-6,12H,2-4H2,1H3
Clé InChI
PPLULIZSMKVKII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6252607
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6252607