Principaux documents
ENAH5802F334
Enamine
4-(1H-imidazol-1-yl)-2-methoxyaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-yl)-2-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H11N3O/c1-14-10-6-8(2-3-9(10)11)13-5-4-12-7-13/h2-7H,11H2,1H3
Clé InChI
NDRYBXYOJFDWLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2703368
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2703368