Principaux documents
ENAH5802F324
Enamine
N,2-dimethylcyclopropan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
Numéro MDL:
Iupac Name
N,2-dimethylcyclopropanamine
Inchi Code
1S/C5H11N/c1-4-3-5(4)6-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
RHJITQJBHCWZLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964377
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964377