Principaux documents
ENAH5802F30D
Enamine
5,7-bis(trifluoromethyl)quinolin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5,7-bis(trifluoromethyl)quinolin-2-amine
Inchi Code
1S/C11H6F6N2/c12-10(13,14)5-3-7(11(15,16)17)6-1-2-9(18)19-8(6)4-5/h1-4H,(H2,18,19)
Clé InChI
OZJXAZVQUFSTOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352513
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352513