Principaux documents
ENAH5802F1E9
Enamine
[4-(trifluoromethyl)oxan-4-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.63
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-(trifluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(5-11)1-3-12-4-2-6;/h1-5,11H2;1H
Clé InChI
PBJWMKDANOIVPC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412576
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412576