Principaux documents
ENAH5802F1BC
Enamine
5-benzyl-1,2-oxazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Numéro MDL:
Iupac Name
5-benzylisoxazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O.ClH/c11-9-7-12-13-10(9)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,7H,6,11H2;1H
Clé InChI
LJJCCBOTVZERHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441900
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441900