Key Documents
ENAH5802EFE0
Enamine
6-(2,3-dimethylphenoxy)-2-methyl-3-nitropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.28
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(2,3-dimethylphenoxy)-2-methyl-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C14H14N2O3/c1-9-5-4-6-13(10(9)2)19-14-8-7-12(16(17)18)11(3)15-14/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
FXPIFTWWUXTWSW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437423
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437423