Key Documents
ENAH5802EF6C
Enamine
N-[3-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)propyl]methanesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[3-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)propyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O4S/c1-14(11,12)8-3-2-4-9-5-6-13-7(9)10/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
YZCDPUNCQMDCDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434014
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434014