Principaux documents
ENAH5802EF61
Enamine
7lambda6-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4,7,7-tetrone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione 7,7-dioxide
Inchi Code
1S/C7H10N2O4S/c10-5-7(9-6(11)8-5)2-1-3-14(12,13)4-7/h1-4H2,(H2,8,9,10,11)
Clé InChI
IXAVCDGXOSIGJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5084016
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5084016