Principaux documents
ENAH5802EF4F
Enamine
2-{3-methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-6-(2-pyridinyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c1-8-7-15-11-13-10(6-14(8)11)9-4-2-3-5-12-9/h2-7H,1H3
Clé InChI
QVQLRIDRLKDYCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435163
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435163