Key Documents
ENAH5802EDE2
Enamine
2-(dimethylamino)benzene-1,4-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Pf
93-95
Iupac Name
2-(dimethylamino)benzene-1,4-diol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-9(2)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Clé InChI
UWUNWZJAUUXNBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442044
Melting Point
93-95
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442044