Principaux documents
ENAH5802EDD0
Enamine
N,N-dimethyl-3-(methylsulfanyl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N,N-dimethyl-3-(methylsulfanyl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c1-7(2)6(8)4-5-9-3/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
BCXVNRSWSDSJET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032360
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032360