Principaux documents
ENAH5802ED60
Enamine
4-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.58
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8N2O2.ClH/c5-3-1-4(7)6(8)2-3;/h3,8H,1-2,5H2;1H
Clé InChI
MXRBJRPFWJRKGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437018
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437018