Principaux documents
ENAH5802ED1C
Enamine
tert-butyl N-[(1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl ((1r,3r)-3-(cyanomethyl)cyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-8(7-9)4-5-12/h8-9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-
Clé InChI
CGRMLTVZKMRNRN-KYZUINATSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426648