Principaux documents
ENAH5802ECEC
Enamine
3-(azepan-1-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(1-azepanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H16N2/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11/h1-5,7-9H2
Clé InChI
GDQLRKPUJAWNNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173913