Key Documents
ENAH5802EBA8
Enamine
3-chloro-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.56
Numéro MDL:
Iupac Name
(3Z)-3-chloro-4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Inchi Code
1S/C6H6ClF3O2/c1-2-12-3-4(7)5(11)6(8,9)10/h3H,2H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
SXBAUTFCZDFBIW-ARJAWSKDSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35140
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35140