Principaux documents
ENAH5802EB78
Enamine
spiro[5.6]dodec-1-en-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.27
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[5.6]dodec-1-en-3-one
Inchi Code
1S/C12H18O/c13-11-5-9-12(10-6-11)7-3-1-2-4-8-12/h5,9H,1-4,6-8,10H2
Clé InChI
RZRPUPUCOQSGKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427791
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427791