Principaux documents
ENAH5802EB55
Enamine
2-benzyloxetan-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-benzyloxetan-3-one
Inchi Code
1S/C10H10O2/c11-9-7-12-10(9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
Clé InChI
YCQKQLGMXZKXCG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432905
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432905