Principaux documents
ENAH5802EAEA
Enamine
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-phenylcyclopropyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c10-11-9(6-7-9)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,11H,6-7,10H2;1H
Clé InChI
CWUHGCWQYAXQNB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427655
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427655