Principaux documents
ENAH5802EA7F
Enamine
methyl 2,5-dicyanobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2,5-dicyanobenzoate
Inchi Code
1S/C10H6N2O2/c1-14-10(13)9-4-7(5-11)2-3-8(9)6-12/h2-4H,1H3
Clé InChI
BVUXZERFSVCPBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2629699
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2629699