Principaux documents
ENAH5802E9DA
Enamine
2-tert-butyl-4-[(4-chlorophenyl)methylidene]-1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.92
Iupac Name
(4Z)-2-tert-butyl-4-(4-chlorobenzylidene)-1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C25H24ClNO2/c1-25(2,3)17-13-16(12-15-8-10-18(26)11-9-15)23-20(14-17)22(24(28)29)19-6-4-5-7-21(19)27-23/h4-12,17H,13-14H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-12-
Clé InChI
UGFOTXAVNSQNBM-VBKFSLOCSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00900
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00900