Principaux documents
ENAH5802E988
Enamine
4-[3-(trifluoromethoxy)phenoxy]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3-(trifluoromethoxy)phenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H9F3O4/c15-14(16,17)21-12-3-1-2-11(8-12)20-10-6-4-9(5-7-10)13(18)19/h1-8H,(H,18,19)
Clé InChI
SSDNNJYIDQHDHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427063
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427063