Principaux documents
ENAH5802E8A6
Enamine
3-chloro-2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.59
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO4/c1-13-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZTABOFPXDOTMLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124324
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124324