Principaux documents
ENAH5802E86E
Enamine
3-cyano-5-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.16
Numéro MDL:
Pf
225-227
Iupac Name
3-cyano-5-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c1-14-8-6(4-10)2-5(9(12)13)3-7(8)11/h2-3,11H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
OAVDWAYIRGAPCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436900
Melting Point
225-227
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436900