Principaux documents
ENAH5802E866
Enamine
2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O2.ClH/c1-5-3-7(9(13)14)11-12-4-6(2)10-8(5)12;/h3-4H,1-2H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
OGBQYVKFLPTHRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764294
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764294