Key Documents
ENAH5802E7DD
Enamine
2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)but-3-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)-3-butenoic acid
Inchi Code
1S/C5H5F3O3/c1-2-4(11,3(9)10)5(6,7)8/h2,11H,1H2,(H,9,10)
Clé InChI
DBYHTMVEZYOEKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356773
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356773