Principaux documents
ENAH5802E705
Enamine
[2-fluoro-4-(2-methylpropyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.03
Numéro MDL:
Pf
96-100
Iupac Name
(2-fluoro-4-isobutylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BFO2/c1-7(2)5-8-3-4-9(11(13)14)10(12)6-8/h3-4,6-7,13-14H,5H2,1-2H3
Clé InChI
NTHBRMLLSUXEEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427457
Melting Point
96-100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427457