Principaux documents
ENAH5802E68C
Enamine
tert-butyl N-{1-[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]piperidin-3-yl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.41
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]-3-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H29N3O3/c1-10(2)12(16)13(19)18-8-6-7-11(9-18)17-14(20)21-15(3,4)5/h10-12H,6-9,16H2,1-5H3,(H,17,20)/t11?,12-/m0/s1
Clé InChI
IXXNWUBFEFXWLT-KIYNQFGBSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432769
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432769