Key Documents
ENAH5802E59F
Enamine
tert-butyl N-{[(1s,3s)-3-(aminomethyl)-3-fluorocyclobutyl]methyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (((1s,3s)-3-(aminomethyl)-3-fluorocyclobutyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21FN2O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-8-4-11(12,5-8)7-13/h8H,4-7,13H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-,11+
Clé InChI
HKLHIEQHZFEHLJ-DKTWLAJQSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430021
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430021