Principaux documents
ENAH5802E54C
Enamine
methyl 1-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.3
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO2/c1-15-11(14)10-5-8-12(13-9-10)6-3-2-4-7-12/h10,13H,2-9H2,1H3
Clé InChI
YUDFKQNMWGCORO-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498020
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498020