Principaux documents
ENAH5802E4FD
Enamine
methyl 2-methoxy-2-(piperidin-4-yl)acetate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.7
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-methoxy-2-(piperidin-4-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO3.ClH/c1-12-8(9(11)13-2)7-3-5-10-6-4-7;/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
QCGDJRQZNYGINM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433067
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433067