Principaux documents
ENAH5802E456
Enamine
3-(4-bromophenyl)-2-(thiophen-2-yl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.18
Numéro MDL:
Pf
199-202
Iupac Name
(Z)-3-(4-bromophenyl)-2-(thiophen-2-yl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C13H9BrO2S/c14-10-5-3-9(4-6-10)8-11(13(15)16)12-2-1-7-17-12/h1-8H,(H,15,16)/b11-8+
Clé InChI
NSNGEGUYVNWOBX-DHZHZOJOSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34416
Melting Point
199-202
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34416