Principaux documents
ENAH5802E39B
Enamine
1-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C9H10BrN3O/c10-7-5-11-9(12-6-7)13-3-1-8(14)2-4-13/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
YMCZXCIBGNKAQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3272192
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3272192