Key Documents
ENAH5802E367
Enamine
5-bromo-2-cyclohexyl-1,3-thiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-cyclohexyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C9H12BrNS/c10-8-6-11-9(12-8)7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
IEPZESPMXKLXCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3562732
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3562732