Principaux documents
ENAH5802E225
Enamine
1-chloro-7-methoxyphthalazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.62
Numéro MDL:
Pf
145-146
Iupac Name
1-chloro-7-methoxyphthalazine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-13-7-3-2-6-5-11-12-9(10)8(6)4-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
SLDSSDJHOPSSSK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052426
Melting Point
145-146
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5052426