Principaux documents
ENAH5802E0F2
Enamine
7-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.68
Numéro MDL:
Iupac Name
7-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-8(12)7-5-9(6-7)1-3-10-4-2-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
RWTSJYDSOYVSFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436862
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436862