Key Documents
ENAH5802DD9D
Enamine
1-ethenyl-1H-pyrrole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-vinyl-1H-pyrrole
Inchi Code
1S/C6H7N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2-6H,1H2
Clé InChI
CTXUTPWZJZHRJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7292608