Principaux documents
ENAH5802DD14
Enamine
2-(but-3-yn-1-ylsulfanyl)-2-methylpropan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(but-3-yn-1-ylthio)-2-methylpropan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H14OS/c1-4-5-6-10-8(2,3)7-9/h1,9H,5-7H2,2-3H3
Clé InChI
NYYXXMVKQZWQPG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4654048
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4654048