Principaux documents
ENAH5802DD12
Enamine
3-ethyl-2,6-difluorobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethyl-2,6-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-12)9(6)11/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
QAWQJMAWSNQTHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436764
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436764