Key Documents
ENAH5802DC40
Enamine
tert-butyl 4-amino-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-5-4-9(12)8(6-13)7-14/h8-9,14H,4-7,12H2,1-3H3
Clé InChI
JJYWLFQRQOTSKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7155175
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7155175