Principaux documents
ENAH5802DB1B
Enamine
1-amino-2-(oxan-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.69
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(10,6-9)7-4-2-3-5-11-7;/h7,10H,2-6,9H2,1H3;1H
Clé InChI
OOWMHCYVEYWAFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431323
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431323