Documents
ENAH5802DABA
Enamine
{5-azaspiro[3.4]octan-7-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-azaspiro[3.4]octan-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-6-7-4-8(9-5-7)2-1-3-8/h7,9-10H,1-6H2
Clé InChI
PDZDFXXMGUFNIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425050
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425050