Key Documents
ENAH5802D9CE
Enamine
1-amino-2-(4,4-dimethylcyclohexyl)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.77
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-2-(4,4-dimethylcyclohexyl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO.ClH/c1-10(2)6-4-9(5-7-10)11(3,13)8-12;/h9,13H,4-8,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
IPWVDXGPEMTUET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435095
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435095