Principaux documents
ENAH57C5D71E
Enamine
4-(dimethylphosphoryl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(dimethylphosphoryl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClO3PS/c1-13(2,10)7-3-5-8(6-4-7)14(9,11)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
XHLWWVXLRRMCPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6751021